Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotor S-4-72
Disponibles dans un vaste choix de configurations pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Marque: Eppendorf™ 5804792009
218.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pour une utilisation avec les centrifugeuses 5804 / 5804 R et 5810 / 5810 R
Spécification
Adapter | |
12 tubes de 7/17 ml | |
Rotor S-4-72 (4 x 250 ml) dans les centrifugeuses modèles 5804 / 5810 | |
7 à 17 ml |