Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotor S-4-104
Disponible dans un vaste choix de configurations pour s’adapter à un large éventail d’applications
Marque: Eppendorf™ 5825739000
Includes: 2 jeux de pièces
Description
- À utiliser avec la centrifugeuse 5810/5810 R.
Spécification
Adaptateur pour rotor | |
14 tubes coniques de 5 ml | |
Rotor S-4-104 pour la centrifugeuse 5810 / 5810 R | |
2/boîte |