Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotor S-4-104
Code produit. p-4501295 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
14 tubes coniques de 15 ml
14 tubes coniques de 5 ml
1 flacon de 500 ml
1 tube de 250 ml
20 tubes de 5,5/12 ml
23 tubes de 2,6/8 ml
23 tubes de 7/17 ml
4 flacons à col large de 750 ml
50 tubes de 1,5/2 ml
5 tubes coniques de 50 ml
7 tubes coniques de 50 ml
Conditionnement:
1 kit
2 pièces
Code produit. 13256619
Marque: Eppendorf™ 5825732006
Includes
2 jeux de pièces
Disponible dans un vaste choix de configurations pour s’adapter à un large éventail d’applications
  • À utiliser avec la centrifugeuse 5810/5810 R.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adaptateur pour rotor
Capacité 5 tubes coniques de 50 ml
À utiliser avec (équipement) Rotor S-4-104 pour la centrifugeuse 5810 / 5810 R
Nb par paquet 2/boîte