Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotor S-4-104
Disponible dans un vaste choix de configurations pour s’adapter à un large éventail d’applications
Marque: Eppendorf™ 5825744004
170.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Includes: 2 jeux de pièces
Description
- Pour une utilisation avec la centrifugeuse 5810 / 5810 R
- Peut contenir jusqu’à 4 godets ronds de 750 ml
Spécification
Adaptateur pour rotor | |
4 flacons à col large de 750 ml | |
Rotor S-4-104 pour la centrifugeuse 5810 / 5810 R | |
2/boîte |