Learn More
Eppendorf™ Rotors pour centrifugeuse 5427 R
Hermétique aux aérosols avec Eppendorf QuickLock™
Marque: Eppendorf™ 5409714007
618.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Vitesse maximale : 11 710 × g (10 500 tr/min)
- Rotor à barrettes PCR pour 48 tubes PCR de 0,2 ml
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
F-45-48-5-PCR | |
48 tubes PCR de 0,2 ml | |
10 500 tr/min | |
Couvercle de rotor en plastique | |
F-45-48-5-PCR |
Rotor | |
11710 x g (10500 tr/min) | |
Eppendorf QuickLock™ 5427 R | |
48 |