Learn More
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Recharges
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Les recharges sont la combinaison parfaite pour offrir une mise en place et une éjection des pointes ne nécessitant qu’une force minimale avec une étanchéité absolue.
64.11€ - 97.99€
Spécification
Filtré | Sans filtre |
---|---|
Couleur | Naturel |
Autoclavable | Autoclavable |
Déclaration de pureté | Eppendorf Quality™ |
Conditionnement | Recharges |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15801505
![]() |
Eppendorf™
0030073479 |
50 à 1000 mu;l | 960 cônes (10 plateaux x 96 pointes) |
76.96€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15811505
![]() |
Eppendorf™
0030073495 |
50 à 1250 mu;l | 960 pointes (10 racks x 96 pointes) |
93.22€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15821505
![]() |
Eppendorf™
0030073517 |
0,25 à 2,5 ml | 480 pointes (10 plateaux x 48 pointes) |
64.11€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15831505
![]() |
Eppendorf™
0030073630 |
50 à 1250°mu;l L | 960 cônes (10 plateaux x 96 pointes) |
97.99€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15851495
![]() |
Eppendorf™
0030073371 |
0,1 à 10 μl | 960 cônes (10 plateaux x 96 pointes) |
89.96€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15861495
![]() |
Eppendorf™
0030073398 |
0,1 à 20 mu;l | 960 cônes (10 plateaux x 96 pointes) |
89.96€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15871495
![]() |
Eppendorf™
0030073410 |
0,5 à 20 mu;l | 960 cônes (10 plateaux x 96 pointes) |
81.17€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15881495
![]() |
Eppendorf™
0030073436 |
2 à 200 μl | 960 cônes (10 plateaux x 96 pointes) |
76.96€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15891495
![]() |
Eppendorf™
0030073452 |
20 à 300 μl | 960 cônes (10 plateaux x 96 pointes) |
76.96€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- Réduction des déchets par rapport aux racks jetables
- Les plateaux de recharge peuvent être autoclavés à une température pouvant atteindre 121°C, dans leur emballage et sans feuille de métal, pour une utilisation ultérieure
- Le système de recharge, en fonction de la taille de la pointe, est conditionné en deux côtés ou en forme de pile
- Disponibles dans les degrés de pureté qualité Eppendorf et pour un usage en PCR
- Plateaux à code couleur pour une identification simple du volume et des pipettes
Spécification
Sans filtre | |
Autoclavable | |
Recharges |
Naturel | |
Eppendorf Quality™ | |
epT.I.P.S. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Recharges