Learn More
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Recharges
Tous les produits Eppendorf Produits
Code nomenclature Nacres: NB.02
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
0,1 à 20 mu;l
0,25 à 2,5 ml
0,5 à 20 mu;l
2 à 200 μl
20 à 300 μl
50 à 1000 mu;l
50 à 1250°mu;l L
50 à 1250 mu;l
Quantité:
480 pointes (10 plateaux x 48 pointes)
960 pointes (10 racks x 96 pointes)
960 cônes (10 plateaux x 96 pointes)
Conditionnement:
480 pièces
960 pièces
Description
- Réduction des déchets par rapport aux racks jetables
- Les plateaux de recharge peuvent être autoclavés à une température pouvant atteindre 121°C, dans leur emballage et sans feuille de métal, pour une utilisation ultérieure
- Le système de recharge, en fonction de la taille de la pointe, est conditionné en deux côtés ou en forme de pile
- Disponibles dans les degrés de pureté qualité Eppendorf et pour un usage en PCR
- Plateaux à code couleur pour une identification simple du volume et des pipettes
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Sans substance causant des dommages à l'environnement
- Non toxique
- Sans danger pour la couche d'ozone
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 0,5 à 20 mu;l |
| Filtré | Sans filtre |
| Couleur | Naturel |
| Couleur de rack | gris clair |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (métrique) | 46 mm |
| Déclaration de pureté | Eppendorf Quality™ |
| Conditionnement | Recharges |
| Quantité | 960 cônes (10 plateaux x 96 pointes) |
| Code couleur | Gris clair |
| Afficher plus |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Con_epTIPS_Boxes_Reloads_2Seiten_Fisher_EU.pdf
Taille: 716.7 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Recharges >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu