Learn More
Eppendorf™ Rotor à angle fixe séries 5804 / 5810 48 x 2 ml
Avec couvercle étanche aux aérosols
Marque: Eppendorf™ 5804746007
2316.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Capacité : 1 litre (4 x 250 ml)
- Vitesse / FCR max. : 4 200 tr/min/3 234 x g
Spécification
Rotor | |
3 234 x g | |
Centrifugeuse 58045810 | |
S-4-72 |
4 x 250 mL | |
4 200 tr/min | |
Godet rond |