Learn More
Invitrogen™ Module de transfert XCell II et mini-cellule XCell SureLock
Traitez et transférez rapidement et facilement les gels mini Novex
Marque: Invitrogen™ EI0002
1303.90 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Module de transfert XCell II ; cale de tension du gel ; réservoir tampon ; compartiment à tampons inférieur ; jeu de tampons ; couvercle de cellule mini ; couteau à gel
Description
Le module de transfert XCell SureLock Mini-Cell et XCell II comprend la cellule mini XCell SureLock, pour faire migrer les gels mini Novex, et le module de transfert XCell II, pour transférer les gels mini Novex. La cellule mini XCell SureLock permet de traiter des gels mini Novex rapidement, facilement, sans fuites et sans étrier ni graisse. L’incorporation d’une cale de tension du gel, à la place de la cale arrière utilisée dans les anciens modèles, fait de XCell SureLock, la cellule mini la plus simple à utiliser du marché.
Fonctionnement de ce système
- La cellule mini XCell SureLock maintient fermement en place les gels grâce à une simple cale de tension du gel.
- Lorsque le levier de la cale de tension du gel est poussé vers l’avant en position verrouillée, il exerce une force horizontale uniforme qui réalise l’étanchéité de l’ensemble gel / tampon et le retient fermement dans le compartiment à tampons inférieur
- Grâce au mouvement de verrouillage positif de la cale de tension du gel, la migration sur gel se fait sans fuites et sans problèmes, à chaque fois.
- La cellule mini XCell SureLock s’installe facilement en seulement trois étapes
- La cellule mini XCELL SureLock est disponible soit seule soit comme partie d’un ensemble complet
- Permet un transfert facile de protéines ou d’acides nucléiques des gels mini aux membranes
- S’adapte parfaitement aux cellules mini XCell SureLock et XCell II à la place de l’ensemble gel / noyau tampon et nécessite moins de 200 ml de tampon de transfert pour les transferts western, southern et northern
- Le titane platiné solide et les électrodes en acier inoxydable permettent de créer un champ électrique uniforme sans pinces ni porte-gels articulés
- La taille maximale du transfert est 9 cm x 9cm
Passez d’une XCell II à une cellule mini XCell SureLock
- La conversion d’un XCell II en XCell SureLock est facile avec le kit d’adaptation Retrofit SureLock (disponible séparément)
- Le kit se compose d’un couvercle de cellule mini SureLock, d’une cale de tension du gel et d’un réservoir de tampon pour gel mini coulé
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse de protéines sur gel, protéines, expression, isolement et analyse, transfert western
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Contenu : • Module de transfert XCell II™ • 1 Cale de tension de gel • 1 réservoir de tampon • 1 compartiment à tampons inférieur • 1 ensemble de tampons • 1 couvercle de cellule mini • 1 couteau à gel Garantie un an à compter du moment de l’achat. |
|
Transfert humide | |
Gels protéiques prémoulés mini | |
Nitrate de cellulose, PVDF | |
Novex™, XCell II™, XCell SureLock™ | |
1 unit |
Gels protéiques prémoulés mini | |
Minicellule XCell SureLock™ | |
Mini, 8 cm x 8 cm | |
Humide | |
Module de transfert | |
Vertical |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
Jours
33Heures
20Minutes
47Secondes
54