Learn More
Eppendorf™ Tubes PCR en PP
Assurez un transfert de chaleur efficace et homogène grâce à ces tubes en PP à parois fines. Les tubes PCR en PP Eppendorf™ sont faciles à ouvrir tout en assurant une bonne étanchéité afin de prévenir l’évaporation en PCR.
Marque: Eppendorf™ 0030124537
54.10 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.25380kg
Description
Ensure efficient and homogenous heat transfer with these thin-walled polypropylene tubes. Eppendorf™ Polypropylene PCR Tubes are easy to open, but provide tight sealing to prevent evaporation in PCR.
- Couvercle gravé pour l’étiquetage
- Étanchéité étroite
- Facile à ouvrir
- À utiliser avec tous les thermocycleurs au format de bloc de 0,5 ml
- Certifié exempt d’ADN, de DNase et de RNase humains, ainsi que d’inhibiteurs PCR
Spécification
Sans ADN humain, DNase, RNase ni inhibiteur de PCR | |
0,5 ml | |
Blocs de thermocycleur pour tubes de 0.5 ml pour un transfert de chaleur efficace et homogène vers l’échantillon | |
PP | |
10 000 x g | |
Autoclavable | |
Tube PCR à paroi fine |
Transparent | |
Boîte de 500 | |
Non-sterile | |
PCR Clean (Non-sterile) | |
À charnières | |
Tube |