Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres à liquides en verre à usage général Enviro-Safe™
Les thermomètres certifiés écologiques remplacent le mercure qui est dangereux
Marque:  H-B Instrument™ B60504-0100
Code produit. 13079132
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Thermomètres écologiques certifiés EnviroKleen™
  • Renferment le liquide Enviro-Safe™ de couleur verte, non toxique et biodégradable sur verre arrière blanc sans plomb
  • Répondent aux exigences du gouvernement, de l’enseignement et de l’industrie en matière d’achat de produits “verts”
Applications :
idéaux pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
Informations sur la commande
Pour obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Les thermomètres, avec numéro de série individuel, sont traçables selon les normes NIST ; Comprend une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue
Compliance
Fabriqués et testés par notre équipe américaine d’évaluation de la qualité.
Spécification
Spécification
NIST, DKD/PTB, ANSI/SAMA Z236.1-1983, ASTM, ISO/CEI 17025:2005, A2LA
Total
200 mm
Verre
150°C
–10 à 150°C
±1°C, ±1,5°C au-dessus de 110°C
Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries
7,9 po
200 mm
Thermomètre
-10°C
Oui
1°C