Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres à liquides en verre à usage général Enviro-Safe™
Les thermomètres certifiés écologiques remplacent le mercure qui est dangereux
11.45€ - 178.00€
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Longueur (métrique) globale | Type d’immersion | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Longueur (métrique) globale | Type d’immersion | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13029142
|
H-B Instrument™
B60509-0200 |
-1°C à +61°C | 420mm | immersion partielle |
178.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13079132
|
H-B Instrument™
B60504-0100 |
–10 à 150°C | 200 mm | Total |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
13009142
|
H-B Instrument™
B60507-0000 |
–10 à 225°C | 350 mm | Total |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
13069132
|
H-B Instrument™
B60501-0100 |
-10° à +150°C | 200 mm | Partiel |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Thermomètres respectueux de l’environnement certifiés par EnviroKleen™
- Contiennent un liquide vert Enviro-Safe™ non toxique et biodégradable sur un fond blanc en verre sans plomb
- Répondent aux exigences du gouvernement, des ministères de l’enseignement et de l’industrie en termes d’achat de produits “écologiques”
idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries
Informations sur la commande
Pour obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Les thermomètres, avec numéro de série individuel, sont traçables selon les normes NIST ; Comprend une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue
Compliance
Fabriqués et testés par notre équipe américaine d’évaluation de la qualité.