Learn More
Memmert™ Port d’entrée arrière (position individuelle)
Port d’entrée avec fermeture à rabat et position personnalisée TBC à l’arrière
205.00€ - 306.00€
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) 23 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 9
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
17119654
Afficher les documents
Memmert™
HPP1060ecoF6
HPP1060eco
306.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17119794
Afficher les documents
Memmert™
HPP260ecoF6
HPP260eco
306.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17129884
Afficher les documents
Memmert™
HPP750ecoF6
HPP750eco
306.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17130195
Afficher les documents
Memmert™
IPP260ecoF6
IPP260eco
205.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17130235
Afficher les documents
Memmert™
IPP410ecoF6
IPP410eco
205.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17150275
Afficher les documents
Memmert™
IPP750ecoF6
IPP750eco
205.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17169834
Afficher les documents
Memmert™
HPP410ecoF6
HPP410eco
306.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17179694
Afficher les documents
Memmert™
HPP110ecoF6
HPP110eco
306.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17190065
Afficher les documents
Memmert™
IPP1060ecoF6
IPP1060eco
205.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-07-2025
Description
  • Pas en combinaison avec les unités d’éclairage
  • Étanche à l’humidité
  • Peut être fermé par rabat et bouchon en silicone
Spécification
Spécification
Transparent
23 mm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Port d’entrée arrière (position individuelle)