Learn More
Memmert™ Port d’entrée arrière (position individuelle)
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pas en combinaison avec les unités d’éclairage
- Étanche à l’humidité
- Peut être fermé par rabat et bouchon en silicone
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (équipement) | IPP260eco |
| Diamètre (métrique) | 23 mm |