Learn More
Memmert™ Raccord d’entrée 38 mm pour UF30
Raccord d’entrée en option pour étuves Memmert.
Marque:  Memmert™ UF30F7
Code produit. 17519255
  • 221.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Raccord d’entrée avec un diamètre libre de 38 mm
  • Fermeture à rabat et bouchon
  • Position personnalisée à confirmer à l’arrière
Spécification
Spécification
Étuve UF30
Port d’entrée
38 mm
Nom du produit
Memmert™ Raccord d’entrée 38 mm pour UF30 > S’utilise avec : UF30