-
Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
-
Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
-
Sartorius Entris II Advanced Line application counting
-
Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
-
Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application components
-
Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application checkweighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application density determination
Sartorius Balances de précision avancées Entris™ II
Plus de 38 différents modèles offrent divers avantages tels que l’assistance en temps réel, les systèmes de protection intégrés, CalAuditTrail, un écran graphique tactile et 13 programmes d’application intégrés
Marque: Sartorius BCA223-1S
2018.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24377" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Balances avancées Entris™ II - Qualité, valeur et cohérence
- Des résultats de pesée précis et fiables à tout moment
- Simplifie le nivellement de l’équilibre grâce à un support de niveau intégré en temps réel
- Augmente la fiabilité des résultats de pesée grâce aux systèmes de protection intégrés
- Accès contrôlé aux paramètres de la balance avec la gestion des utilisateurs
- Une documentation sans faille grâce à CalAuditTrail
Spécification
Certificat CE, CSA pour le Canada | |
Sans étalonnage interne | |
Technologie tactile graphique intuitive | |
Verre, PBT, acier inoxydable | |
≤1,0 sec | |
100/240 V (±10%) | |
50/60 Hz |
Connecteur D-sub, 9 broches ; USB UTL ; Dispositif USB | |
220 g | |
1 mg | |
Balance électronique de précision | |
Balance | |
0,2 A | |
Class I |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
-
Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
-
Sartorius Entris II Advanced Line application counting
-
Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
-
Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application components
-
Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application checkweighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application density determination
CE_16676243.pdf
Taille: 1.2 MB
CE Certificate
Taille: 1.2 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius Balances de précision avancées Entris™ II > 220 g ; 1 mg ; sans étalonnage interne
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu