Learn More
Sartorius Balances analytiques avancées Entris™ II avec vérification spécifique au pays
Plus de 38 différents modèles offrent divers avantages tels que l’assistance en temps réel, les systèmes de protection intégrés, CalAuditTrail, un écran graphique tactile et 13 programmes d’application intégrés
Marque:  Sartorius BCA224I-1CEU
3857.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24305" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16635653
  • 4060.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Balances avancées Entris™ II - Qualité, valeur et cohérence
  • Pour des résultats de pesée précis et fiables à tout moment
  • Simplifie le nivellement de l’équilibre grâce à un support de niveau intégré en temps réel
  • Augmente la fiabilité des résultats de pesée grâce aux systèmes de protection intégrés
  • Accès contrôlé aux paramètres de la balance avec la gestion des utilisateurs
  • Une documentation sans faille grâce à CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Certificat CE
Vérifié
Technologie tactile graphique intuitive
Verre, PBT, Acier inoxydable
≤1,5 s
0,2 A
Connecteur D-sub, 9 broches ; USB UTL ; Dispositif USB
220 g
0,1 mg
Balance analytique électronique
100/240 V (±10%)
50/60 Hz
Vidéos
  • Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
    • Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
      • Sartorius Entris II Advanced Line application components
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Sartorius Entris II Advanced Line application components
        • Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
          Video Player is loading.
          Current Time 0:00
          Duration 0:00
          Loaded: 0%
          Stream Type LIVE
          Remaining Time 0:00
          1x
          • Chapters
          • descriptions off, selected
          • subtitles off, selected
            Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
          • Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
            Video Player is loading.
            Current Time 0:00
            Duration 0:00
            Loaded: 0%
            Stream Type LIVE
            Remaining Time 0:00
            1x
            • Chapters
            • descriptions off, selected
            • subtitles off, selected
              Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
            • Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
              Video Player is loading.
              Current Time 0:00
              Duration 0:00
              Loaded: 0%
              Stream Type LIVE
              Remaining Time 0:00
              1x
              • Chapters
              • descriptions off, selected
              • subtitles off, selected
                Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
              • Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
                Video Player is loading.
                Current Time 0:00
                Duration 0:00
                Loaded: 0%
                Stream Type LIVE
                Remaining Time 0:00
                1x
                • Chapters
                • descriptions off, selected
                • subtitles off, selected
                  Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
                • Sartorius Entris II Advanced Line application counting
                  Video Player is loading.
                  Current Time 0:00
                  Duration 0:00
                  Loaded: 0%
                  Stream Type LIVE
                  Remaining Time 0:00
                  1x
                  • Chapters
                  • descriptions off, selected
                  • subtitles off, selected
                    Sartorius Entris II Advanced Line application counting
                  • Sartorius Entris II Advanced Line application density determination
                    Video Player is loading.
                    Current Time 0:00
                    Duration 0:00
                    Loaded: 0%
                    Stream Type LIVE
                    Remaining Time 0:00
                    1x
                    • Chapters
                    • descriptions off, selected
                    • subtitles off, selected
                      Sartorius Entris II Advanced Line application density determination
                    • Sartorius Entris II Advanced Line application pipette smart test
                      Video Player is loading.
                      Current Time 0:00
                      Duration 0:00
                      Loaded: 0%
                      Stream Type LIVE
                      Remaining Time 0:00
                      1x
                      • Chapters
                      • descriptions off, selected
                      • subtitles off, selected
                        Sartorius Entris II Advanced Line application pipette smart test
                      FDS
                      Documents
                      Documents
                      Product Guides
                      Certificats
                      Voir les accessoires
                      Nom du produit
                      Sartorius Balances analytiques avancées Entris™ II avec vérification spécifique au pays > 220 g, vérifié