Learn More
Thermo Scientific™ Torche à plasma à tolérance de matrice améliorée (EMT) pour les systèmes ICP-OES de la série iCAP™
Facilitez la maintenance de routine grâce à la conception unique de la torche à plasma Thermo Scientific™ Enhanced Matrix Tolerance pour les systèmes ICP-OES de la série iCAP™.
540.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12794868
|
Thermo Scientific™
842312051841 |
Torche EMT Duo pour les systèmes ICP-OES série iCAP 7000 |
540.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
La conception unique de la torche à plasma Thermo Scientific™ EMT (Enhanced Matrix Tolerance) pour les systèmes ICP-OES Thermo Scientific™ série iCAP™ permet une maintenance simple et régulière. La torche se fixe et s’enlève en quelques secondes.
Meilleures performances grâce à des accessoires perfectionnésNous proposons une torche conçue pour les visées du plasma radiales et axiales, notamment :
- Torche radiale EMT pour les systèmes radiaux uniquement
- Torche EMT Duo pour les systèmes à visée radiale et axiale (duo)