Learn More
Thermo Scientific™ Torche à plasma à tolérance de matrice améliorée (EMT) pour les systèmes ICP-OES de la série iCAP™
Facilitez la maintenance de routine grâce à la conception unique de la torche à plasma Thermo Scientific™ Enhanced Matrix Tolerance pour les systèmes ICP-OES de la série iCAP™.
Marque:  Thermo Scientific™ 842312051841
513.00 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.31
Informations supplémentaires : Poids : 0.07200kg
Code produit. 12794868
  • 540.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-08-2024
Description
La conception unique de la torche à plasma Thermo Scientific™ EMT (Enhanced Matrix Tolerance) pour les systèmes ICP-OES Thermo Scientific™ série iCAP™ permet une maintenance simple et régulière. La torche se fixe et s’enlève en quelques secondes.
Meilleures performances grâce à des accessoires perfectionnés Nous proposons une torche conçue pour les visées du plasma radiales et axiales, notamment :
  • Torche radiale EMT pour les systèmes radiaux uniquement
  • Torche EMT Duo pour les systèmes à visée radiale et axiale (duo)
Spécification
Spécification
Torche à plasma Duo
Torche EMT Duo pour les systèmes ICP-OES série iCAP 7000
Systèmes ICP-OES série iCAP 7000/PRO