Learn More
Merck Pièces et accessoires de rechange pour système de filtration des déchets dangereux ZHE
Désigné par l’EPA américaine comme un appareil adapté à la procédure de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de toxicité (TCLP)
97.05€ - 1005.00€
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10768051
|
Merck
XX2702512 |
Vanne à 2 voies, NPTM de 1/8 po |
515.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10082143
|
Merck
XX6700010 |
Joints toriques cylindriques |
302.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10203451
|
Merck
YT3009003 |
Joints toriques à piston, joint racleur |
168.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10718441
|
Merck
YT3009002 |
Raccord Luer avec NPTF de 1/8 po |
179.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10430683
|
Merck
YT3009015 |
Seringue étanche ZHE, 50 mL |
1005.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10079890
|
Merck
YY2209068 |
Joint torique, 2-235, 90 mm, fluoroélastomère |
278.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10508411
|
Merck
YY2209064 |
Grille de support de 90 mm |
193.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10708251
|
Merck
YT3009013 |
Raccord Swagelok femelle à déconnexion rapide |
213.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10101451
|
Merck
YT3009001 |
Piston avec joints toriques, joint racleur |
373.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10601872
|
Merck
YT3009016 |
Sachet Tedlar |
990.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10602062
|
Merck
YT3009017 |
Adaptateur de sachet Tedlar |
382.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10661672
|
Merck
XX6700024 |
Orifice d’aération / Soupape de surpression |
399.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10718251
|
Merck
YT3009014 |
Raccord Swagelok mâle à déconnexion rapide |
97.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Non autoclavable | |
Non stérile |