Learn More
Merck Pièces et accessoires de rechange pour système de filtration des déchets dangereux ZHE
Désigné par l’EPA américaine comme un appareil adapté à la procédure de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de toxicité (TCLP)
Marque:  Merck YY2209064
179.57 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10508411
  • 193.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Non autoclavable
Système de filtration des déchets dangereux ZHE
Non stérile
90 mm
Grille de support de 90 mm
Acier inoxydable
Grille de support de 90 mm