Learn More
Merck Ensemble de filtration stérile Steripak™-GP
Débit rapide et rendement élevé
306.00€ - 405.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Matériau | SAN |
Matériau (membrane) | PES |
Porosité | 0,22 μm |
Stérilité | Stérile |
Includes: Raccord d’entrée cannelé 6 mm (0.25 po), raccord de sortie cannelé 6 mm (0.25 po) et cloche de remplissage.
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10594512
|
Merck
SPGPM10RJ |
10 ml |
306.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10503994
|
Merck
SPGPM20RJ |
1 ml |
405.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Débit rapide et rendement élevé
Ensembles de filtration jetables avec bouchons de flacons conçus pour une filtration à grande échelle, entraînée par pression, des milieux de culture tissulaire avec ou sans sérum.
- Se connecte facilement à une pompe à vide ou à un récipient sous pression
- À utiliser avec des membranes Millipore Express™ en polyéthersulfone (PES), à débit rapide et à faible liaison protéique
- Filtre jusqu’à 20 l
- Stérile
Spécification
Oui | |
PES | |
Stérile | |
3Pack | |
Raccord cannelé de 6 mm, cloche de remplissage | |
45deg;C | |
2,99 in | |
9,9 cm |
SAN | |
0,22 μm | |
75 psi en marche avant, 5 psi en marche arrière | |
Raccord cannelé de 6 mm, cloche de remplissage | |
113deg;F | |
Filtre pour bouchon de flacon | |
7,6 cm |