Learn More
Merck Ensemble de filtration stérile Steripak™-GP
Débit rapide et rendement élevé
Marque:  Merck SPGPM10RJ
256.42 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.47700kg
Code produit. 10594512
  • 306.00€ / 3 pièces
Expédition estimée: 16-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Includes: Raccord d’entrée cannelé 6 mm (0.25 po), raccord de sortie cannelé 6 mm (0.25 po) et cloche de remplissage.
Description
Description
Débit rapide et rendement élevé
Les ensembles de filtration Steripak-GP sont conçus pour la filtration de milieux de culture tissulaire sous pression à plus grande échelle, avec ou sans sérum. Ils sont à usage unique et ne sont pas autoclavables. Les ensembles de filtration sont disponibles en deux tailles, l’unité la plus petite étant capable de filtrer jusqu’à 10 L et la plus grande jusqu’à 20 L. Les deux tailles utilisent la membrane Millipore Express à faible liaison protéique et débit rapide de 0,22 µm. Chaque unité inclut une cloche de remplissage intégrée pour une utilisation sur le dessus du flacon et d’un évent en amont à commande manuelle pour empêcher le verrouillage de la membrane. Ils sont fournis stériles et prêts à être connectés à une pompe ou un récipient sous pression (non inclus).
Les ensembles de filtration Steripak™-GP sont conçus pour une filtration sous pression à plus grande échelle de milieux de culture tissulaire, avec ou sans sérum. Chaque filtre est destiné à un usage unique et n’est pas autoclavable. Les ensembles de filtration sont disponibles en deux tailles, la plus petite unité étant capable de filtrer jusqu’à 10 L et la plus grande jusqu’à 20 L.
Caractéristiques & Avantages :
  • Membrane Millipore Express™ PLUS pour des débits plus rapides et une faible liaison protéique
  • Dispositif de filtration sous pression à plus grande échelle pour des débits plus rapides qui accélère les filtrations longues et à grand volume
  • Tailles de capacité de 10 et 20 L pour des options de filtration maximales à l’échelle du laboratoire
  • Évent supérieur à commande manuelle pour empêcher l’arrêt du débit de la poche d’air
  • Cloche de remplissage pour un environnement de remplissage plus propre autour de l’ouverture du flacon récipient
Applications :
Stérilisation des solutions aqueuses, Préparation des milieux, Préparation des tampons
Spécification
Spécification
Oui
PES
Stérile
3Pack
Raccord cannelé de 6 mm, cloche de remplissage
45deg;C
10 ml
7,6 cm
SAN
0,22 μm
75 psi en marche avant, 5 psi en marche arrière
Raccord cannelé de 6 mm, cloche de remplissage
113deg;F
Filtre pour bouchon de flacon
2,99 in
9,9 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers