Learn More
Merck Pièces de rechange pour supports pour filtres Swinnex™
À utiliser pour le nettoyage minutieux ou la stérilisation de petits volumes de liquides distribués par seringue
79.75€ - 302.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Type | Porte-filtres de laboratoire ou cyclones |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10420781
|
Merck
SX0004701 |
Joint torique de base |
83.10€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10400401
|
Merck
SX0002501 |
Joints en silicone, diamètre : 25 mm |
192.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10490391
|
Merck
SX0001301 |
Joints en silicone, pour porte-filtre Swinnex de 13 mm EMD Millipore |
79.75€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10360211
|
Merck
XX1104707 |
Joint torique |
84.65€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10678261
|
Merck
XX2702510 |
Grille de support |
302.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
À utiliser pour le nettoyage minutieux ou la stérilisation de petits volumes de liquides distribués par seringue
Pour filtrer de plus grands volumes, utiliser une tubulure et connecter le Swinnex de 47 mm au réservoir sous pression ou à la machine de remplissage automatique.
Spécification
Non autoclavable | |
Non stérile | |
Porte-filtres de laboratoire ou cyclones |