Learn More
Merck Pièces de rechange pour supports pour filtres Swinnex™
À utiliser pour le nettoyage minutieux ou la stérilisation de petits volumes de liquides distribués par seringue
Marque: Merck SX0004701
77.34 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
À utiliser pour le nettoyage minutieux ou la stérilisation de petits volumes de liquides distribués par seringue
Pour filtrer de plus grands volumes, utiliser une tubulure et connecter le Swinnex de 47 mm au réservoir sous pression ou à la machine de remplissage automatique.
Spécification
Non autoclavable | |
Porte-filtre Millipore Swinnex de 47 mm (Swinnex 47) | |
Non stérile | |
Porte-filtres de laboratoire ou cyclones |
Joint torique de base | |
Silicone | |
5Pack | |
7,5 mm |