Learn More
Merck Film de scellage MultiScreen™
Choisissez entre un modèle opaque ou transparent
162.00€
Spécification
Stérilité | Non stérile |
---|---|
Nb par paquet | 100 |
Type de produit | Bande adhésive |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11758522
|
Merck
MATAH0P00 |
Opaque | N/A | N/A | N/A | |||||
10207820
|
Merck
MATAHCL00 |
Transparent |
162.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Le film de scellage opaque permet de sceller les fonds de plaques de 100 μl lus par les instruments TopCount™
- Le film de scellage transparent peut être utilisé pour fermer hermétiquement la partie supérieure et les fonds des plaques de 300 μl de tous les fabricants pour les lecteurs MicroBeta ™
- Prédécoupé à la taille requise
Spécification
Non stérile | |
100 | |
Bande adhésive |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Merck Film de scellage MultiScreen™