Learn More
Merck Film de scellage MultiScreen™
Choisissez entre un modèle opaque ou transparent
Marque:  Merck MATAHCL00
Code produit. 10207820
  • 162.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le film de scellage opaque permet de sceller les fonds de plaques de 100 μl lus par les instruments TopCount™
  • Le film de scellage transparent peut être utilisé pour fermer hermétiquement la partie supérieure et les fonds des plaques de 300 μl de tous les fabricants pour les lecteurs MicroBeta ™
  • Prédécoupé à la taille requise
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
100
Bande adhésive
Non stérile
Utilisé pour sceller le dessus et le dessous de plaques de 300 μl de tous les fabricants pour les lecteurs MicroBeta™