Learn More
Merck Plaques de récolte MultiScreen™
Ces plaques de récolte de cellules à 96 puits opaques comportent une membrane en fibre de verre utilisée pour la récolte de cellules.
1800.00€
Spécification
Certifications/Conformité | SBS |
---|---|
Format | Étalon |
Couvercle | Sans couvercle |
Array | 8 x 12 |
Couleur | Opaque |
Code produit | Marque | Type de produit | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10186430
|
Merck
MAHFB1H60 |
MultiScreen Harvest-B1 ; Fibre de verre FB | 1,0 μm | N/A | |||||
10300131
|
Merck
MAHFC1H60 |
MultiScreen Harvest-C1 ; Fibre de verre FC | 1,2 μm | N/A | |||||
Description
Les plaques opaques offrent un grand choix de milieux filtrants en fibre de verre B (FB) ou en fibre de verre C (FC) Millipore et favorisent des débits élevés et uniformes dans des collecteurs et des lecteurs de plaques à 96 puits standard.- Fabriqués en SAN rempli de Barex/TiO2 (styrène crylonitrile) résistant à toutes les solutions aqueuses, y compris les acides modérées à forts ; entièrement compatibles avec les standard de scintillants de biosécurité
- Les plaques B1 et C1 comportent des puits d’une capacité de 100 μl
- Pourcentage d’ouverture de surface optimal (pour une transmission lumineuse lors du comptage de coïncidences) de 26 % (dans les plaques de 100 μl)
- Les filtres ont une surface de filtration efficace de 0,33 cm2 et une taille de pores de 1,0 μm pour les types FB ou 1,2 μm pour les types FC
- Non stériles ; Sans couvercle
Informations sur la commande
Boîte de 60 (dans 6 manchons de 10 plaques chacun)
Compliance
Chaque lot passe un contrôlé de qualité pour un débit uniforme et une rétention complète des particules et répond à toutes les spécifications SBS du niveau 3
Spécification
SBS | |
Sans couvercle | |
Opaque | |
96 | |
Récolte de cellules |
Étalon | |
8 x 12 | |
Barex | |
Non stérile | |
60/boîte |