Learn More
Merck Plaques de récolte MultiScreen™
Ces plaques de récolte de cellules à 96 puits opaques comportent une membrane en fibre de verre utilisée pour la récolte de cellules.
Marque: Merck MAHFC1H60
Description
Les plaques opaques sont dotées d’un choix de milieux filtrants en fibre de verre Millipore B (FB) ou en fibre de verre C (FC) et favorisent des débits élevés et uniformes dans les collecteurs et lecteurs de plaques à 96 puits standard
• . Fabriquées en SAN rempli de Barex/TiO2 (styrène acrylonitrile) résistant à toutes les solutions aqueuses, y compris les acides de concentration modérée à forte ; Entièrement compatibles avec les scintillants B
• 1 et C1 Biosafe standard, les plaques ont une capacité du puits de 100 μl
• pourcentage optimal de la surface ouverte (Pour la transmission de la lumière en comptage de coïncidences) de 26 % (En plaques de 100 μl)
• Les filtres ont une surface de filtration efficace de 0,33 cm2 et une taille de pores de 1,0 μm pour FB ou 1,2 μm pour les types FC
• non stériles ; sans couvercle
Informations sur la commande
Boîte de 60 (dans 6 manchons de 10 plaques chacun)
Compliance
Chaque lot passe un contrôlé de qualité pour un débit uniforme et une rétention complète des particules et répond à toutes les spécifications SBS du niveau 3
Spécification
SBS | |
Sans couvercle | |
1,2 μm | |
MultiScreen Harvest-C1 ; Fibre de verre FC | |
96 | |
Récolte de cellules |
Étalon | |
8 x 12 | |
Opaque | |
Barex | |
Non stérile | |
60/boîte |