Learn More
Merck Microplaques de culture cellulaire à 24 puits Millicell™
Offrent une surface de membrane deux fois supérieure à celle des plaques à 24 puits standard
1210.00€ - 1215.00€
Spécification
Bouchon inclus | Avec couvercle |
---|---|
Couleur | Transparent |
Surface de culture | 0,7 cm2 |
Matériau | Polystyrène |
Stérilité | Stérile |
Includes: 24-well filter plate; single-well receiver tray; lids
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Membrane de support | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Membrane de support | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10626923
|
Merck
PSHT010R5 |
Pour l'attachement des cellules, la culture cellulaire, la différenciation cellulaire, le transport et la perméabilité des médicaments. | PCF | 0,4 μm |
1215.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10021953
|
Merck
PSRP010R5 |
Fixation, croissance et différenciation des cellules pour de nombreuses applications cellulaires. | PET | 1μm |
1210.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
L’assemblage breveté est conçu pour favoriser l’adhérence, la croissance et la différenciation cellulaires pour une grande variété d’applications et est compatible avec une utilisation manuelle ou avec des systèmes d’ensemencement, d’alimentation et de lavage de cellules automatisés.
Caractéristiques des plaques de filtration
- Les ports d’accès basolatéraux dans chaque puits permettent d’ajouter des milieux de culture sans démonter la plaque de culture cellulaire et le plateau récepteur
- L’aide apicale protège la monocouche cellulaire pendant l’alimentation manuelle
- Les pieds sur la plaque de filtration se relèvent et protègent la monocouche cellulaire en cas de retrait du plateau de chargement
- La membrane traitée pour culture tissulaire favorise l’adhérence cellulaire
- Les bords de puits relevés améliorent l’étanchéité du film
- Marquage en grands caractères pour un plus grand confort de l’utilisateur
Spécification
Avec couvercle | |
0,7 cm2 | |
Stérile | |
Plaque de culture cellulaire à 24 puits, plateau d'alimentation à un puits, plateau de réception à 24 puits, couvercle | |
8,48 cm |
Transparent | |
Polystyrène | |
24 | |
128 mm |