Learn More
Merck Microplaques de culture cellulaire à 24 puits Millicell™
Offrent une surface de membrane deux fois supérieure à celle des plaques à 24 puits standard
Marque:  Merck PSRP010R5
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10021953
  • 1145.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 19-09-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Includes: Plaque de filtration à 24 puits ; plateau récepteur à puits unique ; couvercles
Description
Description
L’assemblage breveté est conçu pour favoriser l’adhérence, la croissance et la différenciation cellulaires pour une grande variété d’applications et est compatible avec une utilisation manuelle ou avec des systèmes d’ensemencement, d’alimentation et de lavage de cellules automatisés.
Caractéristiques des plaques de filtration
  • Les ports d’accès basolatéraux dans chaque puits permettent d’ajouter des milieux de culture sans démonter la plaque de culture cellulaire et le plateau récepteur
  • L’aide apicale protège la monocouche cellulaire pendant l’alimentation manuelle
  • Les pieds sur la plaque de filtration se relèvent et protègent la monocouche cellulaire en cas de retrait du plateau de chargement
  • La membrane traitée pour culture tissulaire favorise l’adhérence cellulaire
  • Les bords de puits relevés améliorent l’étanchéité du film
  • Marquage en grands caractères pour un plus grand confort de l’utilisateur
Spécification
Spécification
Avec couvercle
0,7 cm2
Stérile
24
Plaque de culture cellulaire à 24 puits, plateau d'alimentation à un puits, plateau de réception à 24 puits, couvercle
PET
8,48 cm
Transparent
Polystyrène
Plaque de culture cellulaire Millicell 24
Fixation, croissance et différenciation des cellules pour de nombreuses applications cellulaires.
1μm
128 mm