Learn More
Merck Filtres pour seringues non stériles Millex™ 33 mm
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Éliminent les particules, réduisent les rapports signal-bruit et maintiennent les lignes de base planes. Les filtres pour seringues non stériles de 33 mm Millex™ comprennent un boîtier en polyéthylène avec des membranes Durapore™ pour la préparation des échantillons à analyser. Disponibles en deux tailles de pores.
388.00€ - 2985.00€
Spécification
Code couleur | Jaune |
---|---|
Jetable | Oui |
Matériau (membrane) | Durapore en PVDF |
Porosité | 0,45 μm |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10264352
![]() |
Merck
SLHV033NB |
0,45 μm |
1395.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10142642
![]() |
Merck
SLHV033NS |
0,45 μm |
388.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10375802
![]() |
Merck
SLHV033NK |
0,45 μm |
2985.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
Éliminent les particules, réduisent les rapports signal-bruit et maintiennent les lignes de base planes. Les filtres pour seringues non stériles Millex™ de 33 mm comprennent un boîtier en polyéthylène avec des membranes Durapore™ pour la préparation des échantillons à analyser. Disponibles en deux tailles de pores.
- Boîtier en polyéthylène faible en substance extractible
- Comprend un filtre à membrane de 0,22 ou 0,45 μm pour une filtration fine
- Inclut un raccord d’entrée Luer-Lock™ femelle et un raccord de sortie lisse Luer mâle
- Membrane Durapore™ (PVDF) pour la plus faible liaison protéique
- Utilisation avec les solutions aqueuses et organiques douces
- Pour la préparation d’échantillons de solutions contenant des protéines avant la chromatographie ou d’autres analyses instrumentales
Spécification
Jaune | |
Durapore en PVDF | |
Non stérile | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
PP | |
< 100 mL | |
33 mm |
Oui | |
0,45 μm | |
4,5 cm2 | |
≤80 µl | |
Filtre pour seringue | |
33 mm |