Learn More
Merck Filtres pour seringues non stériles Millex™ 33 mm
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Éliminent les particules, réduisent les rapports signal-bruit et maintiennent les lignes de base planes. Les filtres pour seringues non stériles de 33 mm Millex™ comprennent un boîtier en polyéthylène avec des membranes Durapore™ pour la préparation des échantillons à analyser. Disponibles en deux tailles de pores.
Marque: Merck SLHV033NB
957.41 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Description
Éliminent les particules, réduisent les rapports signal-bruit et maintiennent les lignes de base planes. Les filtres pour seringues non stériles Millex™ de 33 mm comprennent un boîtier en polyéthylène avec des membranes Durapore™ pour la préparation des échantillons à analyser. Disponibles en deux tailles de pores.
Présentation des filtres pour seringues non stériles Millex™ avec membrane Durapore™ (en PVDF)- Faible liaison protéique pour minimiser l’interaction avec votre échantillon et optimiser la récupération
- Compatibles avec les solutions aqueuses et organiques douces
- Les matériaux du boîtier sont soit en polypropylène, soit en polyéthylène haute densité (PEHD), offrant de faibles niveaux de matières extractibles et une grande compatibilité chimique
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Jaune | |
Durapore en PVDF | |
Non stérile | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
PP | |
Filtre pour seringue | |
33 mm |
Oui | |
0,45 μm | |
4,5 cm2 | |
≤80 µl | |
Boîte de 250 | |
< 100 mL | |
33 mm |