Learn More
Merck Filtres Millex™ avec Entrée : Luer-Lok femelle ; sortie : Luer mâle
Protégez les sources de vide contre les éventuels dégâts causés par la contamination et l’humidité
Marque: Merck SLFG02550
385.17 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Protect vacuum sources from contamination and moisture damage
Les unités de filtration pour seringues Millex™ avec membrane hydrophobe Fluoropore™ ou membrane en PES Millipore Express™ PLUS sont idéales pour la stérilisation en ligne des gaz et la ventilation des récipients stériles, et les filtres avec la membrane Fluoropore™ peuvent également être utilisés pour la stérilisation ou la clarification des solutions organiques. Il existe également des unités de filtration spécialisées pour protéger les transducteurs d’hémodialyse du sang et de l’humidité. Les unités de filtration Millex™ de 50 mm sont particulièrement utiles pour la protection de la ligne de vide. Toutes les unités sont bidirectionnelles.Caractéristiques et avantages :
- Les unités de filtration spécialisées protègent les transducteurs d’hémodialyse du sang et de l’humidité
- Unités Millex™ de 50 mm idéales pour la protection de la ligne de vide
- Toutes les unités hydrophobes Millex™ en PTFE sont bidirectionnelles
Applications :
Stérilisation des gaz, protection de conduites sous vide, ventilation de récipients stériles, stérilisation et clarification de solutions organiques
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Autoclavables | |
Protéger les sources de vide contre les dommages causés par la contamination et l’humidité ; Stériliser les fermenteurs recevant de l’air ambiant en entrée ; Filtrer le gaz des incubateurs pour les protéger contre la contamination ; Filtrer l’azote et l’air utilisés pour sécher les échantillons liquides | |
0,2 μm | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
100 ml | |
2,5 cm |
Oui | |
PTFE | |
Non stérile | |
PTFE | |
25 mm |