Learn More
Merck Orifices réducteurs de débit
Créez un débit d’air quantitatif au travers d’un filtre pour l’analyse de la contamination atmosphérique
118.00€ - 174.00€
Spécification
Type de produit | Kits ou fournitures d’analyse environnementale |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (équipement) | Support d’analyse d’aérosols Millipore ou adaptateur d’aérosol |
À utiliser avec (application) | Pour créer un débit d’air quantitatif au travers d’un filtre Millipore pour l’analyse de la contamination atmosphérique |
Code produit | Marque | Débit d’air | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit d’air | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10072423
|
Merck
XX5000002 |
1 l/min |
118.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10182111
|
Merck
XX5000020 |
2 l/min |
174.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les orifices de limitation de débit créent un flux d’air quantitatif qui traverse un filtre MF-Millipore pour l’analyse des contaminants en suspension dans l’air. Les orifices sont filetés dans la sortie d’un support d’analyse d’aérosols Millipore ou d’un adaptateur d’aérosols pour permettre un débit constant lorsque le niveau de vide requis est appliqué. Les valeurs nominales sont précises à environ 15 %. Pour une plus grande précision, étalonnez l’orifice avec un débitmètre au niveau de vide réel en situation.Specifications
Kits ou fournitures d’analyse environnementale | |
Acier inoxydable | |
Support d’analyse d’aérosols Millipore ou adaptateur d’aérosol | |
Pour créer un débit d’air quantitatif au travers d’un filtre Millipore pour l’analyse de la contamination atmosphérique |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Merck Orifices réducteurs de débit