Learn More
Merck Filtres à membrane PVDF Durapore™ : Hydrophile : Taille des pores 0.45 μ
Recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire. Les membranes en PVDF EMD Millipore Durapore™ avec pores de 0.45 μ offrent un débit et une cadence élevés, un faible taux de substances extractibles, une grande compatibilité chimique et une faible liaison protéique. Disponibles dans des diamètres allant de 13 mm à 142 mm.
Marque: Merck HVWG04700
267.47 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.15228kg
Description
Recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire.Membranes Durapore™ en PVDF :Pores de 0,45 μ offrant un débit et une cadence élevés, un faible taux de matières extractibles, une grande compatibilité chimique et une faible liaison protéique.Disponibles dans des diamètres compris entre 13 mm et 142 mm.
Les membranes Durapore™ offrent des débits et une cadence élevés, des substances extractibles faibles et une large compatibilité chimique. La membrane hydrophile Durapore™ se lie beaucoup moins aux membranes en nylon, en nitrocellulose ou en PTFE.- Caractéristiques et avantages
Spécification
Non autoclavable | |
Blanc | |
PVDF | |
Non stérile | |
Hydrophile | |
100 / boîte | |
Membranes filtrantes | |
47 mm |
22 psi | |
Filtre à tamis | |
0,45 μm | |
> 2,6 ml/min x cm2 | |
100Pack | |
125 µm | |
Hydrophile | |
47 mm |