Learn More
Merck Filtres à membrane Durapore™, 0,22 μm
Recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire.Membranes Durapore™ en PVDF :Pores de 0,22 μ offrant un débit et une cadence élevés, un faible taux de matières extractibles, une grande compatibilité chimique et une faible liaison protéique.Disponibles dans des diamètres compris entre 13 mm et 142 mm.
Marque:  Merck GVWP01300
159.16 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10074500
  • 188.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 09-08-2024
Description
Recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire.Membranes Durapore™ en PVDF :Pores de 0,22 μ offrant un débit et une cadence élevés, un faible taux de matières extractibles, une grande compatibilité chimique et une faible liaison protéique.Disponibles dans des diamètres compris entre 13 mm et 142 mm.
Les membranes Durapore™ offrent des débits et une cadence élevés, des substances extractibles faibles et une large compatibilité chimique. La membrane hydrophile Durapore™ se lie beaucoup moins aux membranes en nylon, en nitrocellulose ou en PTFE.
    Caractéristiques et avantages
  • Disponibles en plusieurs tailles de pores (variétés hydrophiles et hydrophobes) pour répondre aux besoins de vos applications
  • Les filtres à membrane Durapore™ présentent une liaison protéique très faible pour minimiser l’interaction avec votre échantillon et optimiser la récupération
  • Spécification
    Spécification
    Non autoclavable
    Blanc
    PVDF
    0,22 μm
    > 1 ml/min x cm2
    Hydrophile
    100Pack
    125 µm
    Hydrophile
    13 mm
    50 psi
    Filtre à tamis
    PVDF
    Non stérile
    2 L/min/cm2
    unie
    100 / boîte
    Membranes filtrantes
    13 mm