Learn More
Merck Pompe à vide / pression pour produits chimiques
Diminue les durées de filtration. La pompe à vide et sous pression pour produits chimiques prend en charge des débits élevés pour un pompage plus rapide. Régulateur, boîtier et tête de pompe en fonte d’aluminium avec composants internes résistant aux produits chimiques en option. Légère et portable pour être partagée entre les différentes stations de travail.
Marque:  Merck WP6111560
1399.14 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10555950
  • 1590.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Le modèle 220 V est une tension non standard ; assurez-vous de commander le bon produit.
Includes: 70 cm de tubulure de 25 po de diamètre ; filtre Millex™ FA50 pour une protection contre l’humidité en ligne.
Description
Description
Diminue les durées de filtration. La pompe à vide et sous pression pour produits chimiques prend en charge des débits élevés pour un pompage plus rapide. Régulateur, boîtier et tête de pompe en fonte d’aluminium avec composants internes résistant aux produits chimiques en option. Légère et portable pour être partagée entre les différentes stations de travail.
  • La conception à piston des pompes à haut débit offre une plus grande puissance et des débits élevés, et réduit ainsi le temps de filtration du procédé
  • Équipée en option d’une tête et d’une membrane résistantes aux produits chimiques pour une utilisation avec des produits chimiques corrosifs, des solvants et des vapeurs
  • La conception portable permet un partage aisé entre les stations de travail
  • Inclut un filtre Millex™ FA50 pour la protection de l’humidité en ligne
  • Homologué UL et marqué CE
Certifications
Homologué UL et marqué CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
813 mbar (24 po Hg)
4,1 kg
115 V, 60 Hz
9 lb
37 l/min
7 in
8 in
2,45 bars
9 lb
70 cm de tubulure de 0,25 po de diamètre et filtre FA50 Millex™
Aluminium
4,1 kg
60 Hz
17,8 cm
20,3 cm
115 V