Learn More
Merck Pompe à vide / pression pour produits chimiques
Code produit. p-159366 Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Tension:
115 V
220 V
Fréquence:
50 Hz
60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Le modèle 220 V est une tension non standard ; assurez-vous de commander le bon produit.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10052433
Marque: Merck WP6122050
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le modèle 220 V est une tension non standard ; assurez-vous de commander le bon produit.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
70 cm de tubulure de diamètre 25 po. ; filtre Millex™ FA50 pour une protection contre l’humidité en ligne.
Diminue les durées de filtration. La pompe à vide et sous pression pour produits chimiques prend en charge des débits élevés pour un pompage plus rapide. Régulateur, boîtier et tête de pompe en fonte d’aluminium avec composants internes résistant aux produits chimiques en option. Légère et portable pour être partagée entre les différentes stations de travail.
Diminue les durées de filtration. La pompe à vide et sous pression pour produits chimiques prend en charge des débits élevés pour un pompage plus rapide. Régulateur, boîtier et tête de pompe en fonte d’aluminium avec composants internes résistant aux produits chimiques en option. Légère et portable pour être partagée entre les différentes stations de travail.
  • La conception à piston des pompes à haut débit offre une plus grande puissance et des débits élevés, et réduit ainsi le temps de filtration du procédé
  • Équipée en option d’une tête et d’une membrane résistantes aux produits chimiques pour une utilisation avec des produits chimiques corrosifs, des solvants et des vapeurs
  • La conception portable permet un partage aisé entre les stations de travail
  • Inclut un filtre Millex™ FA50 pour la protection de l’humidité en ligne
  • Homologué UL et marqué CE
Certifications
Homologué UL et marqué CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 813 mbar (24 po. Hg)
Poids à l’expédition (impériale) 9 lb
Poids à l’expédition (métrique) 4,1 kg
Comprend 70 Cm de tubulure de 0,25 po de diamètre et filtre FA50 Millex™
Alimentation électrique 220 V 50 Hz
Matériau Aluminium
Poids (impériale) 9 lb
Poids (métrique) 4,1 kg
Débit 37 l/min
Fréquence 50 Hz
Hauteur totale (impériale) 7 in
Hauteur totale (métrique) 17,8 cm
Longueur totale (impériale) 8 in
Longueur totale (métrique) 20,3 cm
Type de pompe Pompe à pression
Pression maximale 2,45 bars
Tension 220 V