Learn More
Agilent BioTek Laveur de microplaques à puits profonds ELx405 Select
Premier laveur pour microplaques à puits profonds qui aspire et distribue vers des plaques à 96 et 384 puits <50 mm de hauteur
Marque:  Agilent BioTek ELX405CV-SN
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 16.50000kg
Code produit. 17207989
  • sur devis / 1 pièce
Expédition estimée: 22-11-2024
pour voir le stock disponible 
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
Le BioTek ELx405 Select est le premier laveur de plaque à puits profonds qui aspire et distribue dans des plaques à 96 et 384 puits profonds et dans des microplaques de hauteur standard. Le modèle ELx405 Select est disponible en plusieurs configurations pour traiter une grande variété d’applications de lavage de plaque, y compris les tests ELISA et sur cellules.
L’entretien est facile grâce à Ultrasonic Advantage breveté disponible qui automatise et nettoie les tubes du collecteur pour éliminer le sel et les protéines qui se sont accumulés.
Certifications
Marquage CE et ETL
Spécification
Spécification
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.
≤2 μl/puits
Laveur pour microplaque
1 à 10
Une pompe à déplacement positif
50/60 Hz
59°F à 86°F
Collecteur 96 / 384 puits ; puits profonds ; commutation 4 tampons automatique ; lavage de cellules optimisé pour monocouches cellulaires faiblement adhérentes
35,6 cm
25,4 cm
43,2 cm
100/240 V
≤ 3 % CV
Programmable en quelques minutes et secondes, jusqu’à 60 minutes.
13,5 kg
LCD rétroéclairé
10 à 80%, sans condensation
ELX405UCWVD
15°C à 30°C
14 in
10 in
17 in
30 lb
< 8 A
Promotions
Pour diagnostics in vitro