Learn More
Texwipe™ Outil de nettoyage pour l’isolateur AlphaMop™
Excellents pour le nettoyage des isolateurs, des hottes à flux laminaire, des armoires de sécurité biologique et des boîtes à gants
Marque:  Texwipe™ TX7101
217.55 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11551214
  • 229.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Deux manches (18 et 24 po de long), un tampon en mousse de polyester et six housses pour serpillères en polyester TechniCloth™. La serpillère avec manche télescopique comprend six housses pous serpillère en polyester.
Description
Description
  • Serpillère à profil bas avec coins arrondis et tête pivotante pour atteindre les zones difficiles d’accès
  • Fabriqué en plastique Celcon™ autoclavable
  • Le tampon en mousse remplaçable garantit que le couvercle en mousse est conforme aux surfaces nettoyées
Spécification
Spécification
Essoreuse
Autoclavable
Plastique
Nom du produit
Texwipe™ Outil de nettoyage pour l’isolateur AlphaMop™ > Outil de nettoyage