Learn More
Motic™ Condenseur ELWD pour AE31E
Condenseur à distance de travail extra-longue adapté au contraste de phase. Le condenseur Motic™ ELWD pour AE31E, lorsqu’il est utilisé avec des accessoires de phase, facilite la visualisation des échantillons transparents.
Marque:  Motic™ 1101000202481
Code produit. 15465352
  • 347.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Concentre et focalise la lumière passant à travers l’échantillon.
  • Condenseur à distance de travail extra-longue.
  • Adapté au contraste de phase.
Spécification
Spécification
NA : 0,30
Condenseur ELWD
Microscopes AE31E
72 mm
Nom du produit
Motic™ Condenseur ELWD pour AE31E > Distance de travail : 72 mm