Learn More
Fisherbrand™ Pipettes à volume réglable Elite™
Extremely low plunger forces work longer without fatigue and reduce the risk of RSI.
100.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
À utiliser avec | SureOne™ Pipette Tip |
Gamme de produits | Elite™ |
Type | Micro |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12008878
|
Fisherbrand™
|
100 à 1000μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Fully autoclavable — entire pipetter can be steam autoclaved
- Extremely low plunger forces — work longer without fatigue and reduce the risk of RSI
- Soft-touch tip ejection — a gearing mechanism reducing tip ejection force up to 50%
- Ergonomic comfortable lightweight handle — comfortable grip and effortless tip attachment
- Optimal fit with SureOne™ pipetter tips — best pipetting performance
- Super blow-out piston — creates 150% bigger air push than conventional piston for delivery of the micro size drops
Garantie
Three years.
Spécification
Autoclavable | |
SureOne™ Pipette Tip | |
Elite™ | |
Micro |