Learn More
Thermo Scientific™ Support d’électrode avec bras pivotant
Le support d’électrode avec bras pivotant permet un fonctionnement pratique et les mains libres.
Marque:  Thermo Scientific™ 01X081600
117.44 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11579144
  • 125.23€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Le support d’électrode avec bras pivotant permet un fonctionnement pratique et les mains libres. Maintient jusqu’à quatre électrodes de taille standard et une sonde ATC.
Caractéristiques
  • La base de 6 pouces de diamètre pondéré vous permet de pivoter le support de 360° pour plus de flexibilité.
  • Le bras vous permet de déplacer l’électrode d’un côté à l’autre ou vers le haut ou le bas tout en maintenant l’électrode à un angle vertical constant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Support d’électrode avec bras pivotant
Électrodes de taille standard Fourr et une sonde ATC.
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    28
    Heures
    1
    Minutes
    56
    Secondes
    4
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Plusieurs fabricants
    Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analyses
    Code promotionnel: 24138
    Expire2025-04-30
    Jours
    28
    Heures
    1
    Minutes
    56
    Secondes
    4
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Support d’électrode avec bras pivotant >