Learn More
Solution de nettoyage d’électrodes pepsine-HCl de Reagecon™
Idéale pour éliminer la contamination protéique de la membrane et du diaphragme des électrodes de pH. La solution de nettoyage d’électrodes de pepsine-HCl de Reagecon™ est une solution de pepsine A dans de l’acide chlorhydrique. Les éléments d’électrode doivent être trempés pendant environ une heure pour maintenir des performances optimales.
Marque: Reagecon ECS
Description
La pepsine A est une enzyme qui décompose les protéines en peptides plus petits. Elle est produite naturellement dans le système digestif humain et est produite commercialement pour être utilisée dans les laboratoires et dans l’industrie alimentaire. La pepsine dans l’acide chlorhydrique est la solution de nettoyage privilégiée pour éliminer la contamination protéique.Spécification
100°C | |
Pepsine A dans de l’acide chlorhydrique | |
0°C | |
500 ml |
Orange clair | |
Nettoyage des électrodes pour la contamination protéique | |
Caractéristique | |
Miscible à l’eau |
Sécurité et traitement
- ELECTRODE CLEANING SOLUTION
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Pepsin A