Learn More
Agilent BioTek Laveur / distributeur pour microplaques EL406
Capacité de lavage rapide et complet des plaques grâce au collecteur breveté Dual Action
Marque: Agilent BioTek 406SNA4-SN
Description
Le distributeur laveur BioTek EL406 est un instrument compact offrant un lavage rapide et complet des plaques avec trois distributeurs de réactifs. Les capacités EL406 comprennent le lavage et la distribution pour les dosages standard, ainsi que les protocoles de séparation biomagnétique et de filtration sous vide.
Le collecteur double action optimise le lavage pour les monocouches à cellules adhérentes. Ultrasonic Advantage breveté empêche les blocages dans les tubes du collecteur avant le lavage, afin de réduire les erreurs de dosage. Ce distributeur laveur de plaque modulaire offre une flexibilité avec la pompe à seringue et les distributeurs de pompes péristaltiques, et permet le lavage des plaques, sur une seule plateforme.
Certifications
Marquage CE ; homologation ETL
Spécification
±3 % ; distribution : ±1 μl à 5 μl, +1 μl à 20 μl, ±1 % à 100 μl, Rinçage : <3 % CV (selon le modèle) ; distribution (pompe à seringue) : ≤5 % de CV à 5 μl, ≤2,5 % de CV à 20 μl, ≤1 % à 100 μl | |
1 ou 2 L (en option) | |
96, 384 et 1 536 puits ; compact et hauteur standard ; plaques solides et à fond filtrant (en option) | |
96 puits : Collecteur à 96 tubes, 300 μl/puits : 13 s ; 384 puits : Collecteur à 192 tubes, 100 μl/puits : 17 s ; 1536 puits : 10 μl/puits, deux collecteurs de 32 tubes : 36 s | |
Laveur / distributeur pour microplaque | |
1 à 250 | |
50/60 Hz | |
1 μl | |
16,5 in | |
18 in | |
32 lb |
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. | |
500 nl à 3 000 μl/puits | |
≤2 μl/puits | |
Programmable en quelques minutes et secondes, jusqu’à 60 minutes | |
14,5 kg | |
Débit élevé à faible ; débits optimisés pour les dosages de cellules | |
406SNA4 | |
Lavage de microplaque à 96 puits [tubes / collecteurs en acier à 96 tubes (8 x 12)] ; module de distribution 2 réactif - 2 pompes à seringue [non-autoclavables/(1), collecteurs à 16 tubes (2 x 8), sauf avec les tubes en acier réf. 406SNA0-LB)] | |
42 cm | |
46 cm | |
100/240 V |