Learn More
Heidolph™ Ensemble Hei-VAP Advanced Evaporation
Hei-VAP Core avec levage motorisé et verrerie verticale G3.
Marque:  Heidolph™ 572-36300-00
8265.28 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16565470
  • 10370.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Hei-VAP Core avec levage motorisé et verrerie verticale G3
  • Pompe à vide, unité de pompage Rotavac Vario
  • Kit de tuyaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Prise EU
Évaporateur rotatif à levage motorisé
Nom du produit
Heidolph™ Ensemble Hei-VAP Advanced Evaporation > Prise EU