Learn More
Thermo Scientific™ EI1, 95 %
Marque: Thermo Scientific™ 468151000
591.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
EI1 | |
6-cyano-N-((4,6-diméthyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)méthyl)-1-(pentan-3-yl)-1 H-indole-4-carboxamide | |
C23 H26 N4 O2 | |
Solide | |
95% |
1418308-27-6 | |
100 mg | |
390,48 | |
Réactif |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
344426 | Certificat d’analyse | 19/10/2020 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ EI1, 95 % > 100 mg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu