Learn More
Uvex™ Blouse de laboratoire 100 % coton économique pour femme, taille normale
La blouse de laboratoire économique pour femme est idéale pour les tâches quotidiennes et adaptée au blanchiment industriel.Offre un ajustement légèrement adapté et plusieurs poches pour un rangement pratique.
38.50€ - 40.10€
Spécification
Type de produit | General Purpose Lab Coat |
---|---|
Sexe | Pour femmes |
Matériau | Coton |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Boutons pression |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15328742
|
Uvex™
8150901 |
36 de taille ordinaire |
38.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15338742
|
Uvex™
8150902 |
38 de taille ordinaire |
40.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15348742
|
Uvex™
8150903 |
40 de taille ordinaire |
40.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15358742
|
Uvex™
8150904 |
42 de taille ordinaire |
38.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15368742
|
Uvex™
8150905 |
44 de taille ordinaire |
38.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15378742
|
Uvex™
8150906 |
46 de taille ordinaire |
38.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15388742
|
Uvex™
8150907 |
48 de taille ordinaire |
40.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15398742
|
Uvex™
8150908 |
50 de taille ordinaire |
38.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15308752
|
Uvex™
8150909 |
52 de taille ordinaire |
38.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15318752
|
Uvex™
8150910 |
54 de taille ordinaire |
38.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Idéale pour les tâches quotidiennes et adaptée au blanchiment industriel
- Poches plaquées sur les côtés avec une poche sur la poitrine gauche pour un rangement pratique
- Taille normale avec coutures préformées
- Manchettes réglables
- Panneau avant dissimulé
- Col à revers
Spécification
General Purpose Lab Coat | |
Coton | |
Boutons pression | |
Non | |
None | |
3 | |
Pleine longueur |
Pour femmes | |
Blanc | |
À boutons pression | |
Non stérile | |
Regular | |
Revers | |
105 cm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Uvex™ Blouse de laboratoire 100 % coton économique pour femme, taille normale