Learn More
Uvex™ Blouse de laboratoire 100 % coton économique pour femme, taille normale
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
36 de taille ordinaire
38 de taille ordinaire
40 de taille ordinaire
42 de taille ordinaire
44 de taille ordinaire
46 de taille ordinaire
48 de taille ordinaire
50 de taille ordinaire
52 de taille ordinaire
54 de taille ordinaire
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Idéale pour les tâches quotidiennes et adaptée au blanchiment industriel
- Poches plaquées sur les côtés avec une poche sur la poitrine gauche pour un rangement pratique
- Taille normale avec coutures préformées
- Manchettes réglables
- Panneau avant dissimulé
- Col à revers
Spécification
Spécification
| Type de produit | General Purpose Lab Coat |
| Dimensions | 46 de taille ordinaire |
| Sexe | Pour femmes |
| Matériau | Coton |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons pression |
| Type de manchette | À boutons pression |
| Jetable | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | None |
| Afficher plus |